Merck
156485
Sigma-Aldrich
三氟乙酸汞(II)
98%
别名:
三氟乙酸 汞(II) 盐, 三氟乙酸汞, 双三氟乙酸汞
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Hg(CF3COO)2
CAS号:
分子量:
426.62
Beilstein:
3633860
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
crystalline powder
powder, crystals or chunks
solid
反應適用性
core: mercury
reagent type: catalyst
mp
171-173 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)C(=O)O[Hg]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2HF3O2.Hg/c2*3-2(4,5)1(6)7;/h2*(H,6,7);/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
WMHOESUUCMEQMS-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
促进甲硫基取代的二乙烯基酮选择性环化成 5-氟环戊烯酮衍生物。
適合性
羟汞化反应的精选试剂,可提供较高的产率和较大的选择性。Fieser, M. Reagents for Organic Synthesis John Wiley and Sons: New York, 1992 Vol. 16, p 377 (Z233773). 1990, 55, 5580.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
標靶器官
Central nervous system,Kidney
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
Hara, S. et al.
Synlett, 411-411 (1999)