Merck
15552
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Ser-OH
≥98.0% (TLC)
别名:
Boc-N-甲基-L-丝氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H17NO5
分子量:
219.23
Beilstein:
8685334
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0% (TLC)
表单
solid
旋光性
[α]20/D −33±2°, c = 1% in methanol
mp
83-87 °C
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CN([C@@H](CO)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(14)10(4)6(5-11)7(12)13/h6,11H,5H2,1-4H3,(H,12,13)/t6-/m0/s1
InChI key
NJQGIDVCNBZXLG-LURJTMIESA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)