Merck
15535
Sigma-Aldrich
Boc-Hyp(Bzl)-OH
≥95.0% (HPLC)
别名:
Boc-O-苯甲基-L-羟基脯氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H23NO5
CAS号:
分子量:
321.37
Beilstein:
5296858
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −40±2°, c = 2% in ethanol
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~70 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@@H](C[C@H]1C(O)=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H23NO5/c1-17(2,3)23-16(21)18-10-13(9-14(18)15(19)20)22-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13-14H,9-11H2,1-3H3,(H,19,20)/t13-,14+/m1/s1
InChI 密鑰
DGIGGVANZFKXLS-KGLIPLIRSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)