Merck
15513
Sigma-Aldrich
N-Boc-N′-Fmoc-二氨基乙酸
technical, ≥95.0% (HPLC)
别名:
2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetic acid, 2-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-[[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]acetic acid, Parexan, Piresan, Pyganic, Pyrellin, Pyrethrine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H24N2O6
分子量:
412.44
Beilstein:
6163483
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
等级
technical
质量水平
方案
≥95.0% (HPLC)
表单
liquid
应用
peptide synthesis
官能团
Boc
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)NC(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H24N2O6/c1-22(2,3)30-21(28)24-18(19(25)26)23-20(27)29-12-17-15-10-6-4-8-13(15)14-9-5-7-11-16(14)17/h4-11,17-18H,12H2,1-3H3,(H,23,27)(H,24,28)(H,25,26)
InChI key
AWCFKRJSLGKRNA-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)