Merck
15477
Sigma-Aldrich
Boc-Cha-OH 水合物
≥99.0% (TLC), ~1 mol/mol water
别名:
Boc-3-环己基-L-丙氨酸 水合物, Boc-六氢-L-苯丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H25NO4 · xH2O
CAS号:
分子量:
271.35 (anhydrous basis)
Beilstein:
3060603
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥99.0% (TLC)
光學活性
[α]20/D −15.5±1°, c = 2% in glacial acetic acid
雜質
~1 mol/mol water
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
O.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C14H25NO4.H2O/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10;/h10-11H,4-9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17);1H2/t11-;/m0./s1
InChI 密鑰
KGIDHDHQFLWAMT-MERQFXBCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)