Merck
15471
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe(4-Cl)-OH
≥96.0%
别名:
Boc-D-4-氯苯丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H18ClNO4
CAS号:
分子量:
299.75
Beilstein:
5381988
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥96.0%
旋光性
[α]20/D −26±2°, c = 1% in ethyl acetate
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~110 °C
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H18ClNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m1/s1
InChI key
BETBOAZCLSJOBQ-LLVKDONJSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)