About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H24N2O3
CAS号:
分子量:
256.34
Beilstein:
4907143
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥99.0% (T)
旋光性
[α]20/D +14±1°, c = 1% in methylene chloride
mp
67-69 °C
68-70 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CN1[C@H](N(CC1=O)C(=O)OC(C)(C)C)C(C)(C)C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
用于合成氨基酸的甘氨酸手性衍生物
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
D. Seebach et al.
Helvetica Chimica Acta, 70, 237-237 (1987)
M. Gander-Coquoz et al.
Helvetica Chimica Acta, 71, 224-224 (1988)
R. Fitzi et al.
Tetrahedron, 44, 5277-5277 (1988)