Merck
15348
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(4-NO2)-OH
≥99.0% (T)
别名:
Boc-L-4-硝基苯丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H18N2O6
CAS号:
分子量:
310.30
Beilstein:
2820671
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99.0% (T)
光學活性
[α]20/D +8±1°, c = 1% in methanol
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18N2O6/c1-14(2,3)22-13(19)15-11(12(17)18)8-9-4-6-10(7-5-9)16(20)21/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
XBQADBXCNQPHHY-NSHDSACASA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3