Merck
15288
Sigma-Aldrich
N-Boc-氨基丙二酸二甲酯
≥95% (HPLC)
别名:
(Boc-氨基)丙二酸二甲基酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3COCONHCH(COOCH3)2
CAS号:
分子量:
247.25
Beilstein:
2380322
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥95% (HPLC)
折射率
n20/D 1.444
密度
1.148 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,3)17-9(14)11-6(7(12)15-4)8(13)16-5/h6H,1-5H3,(H,11,14)
InChI 密鑰
UIQVFHUDWIETEY-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
257.0 °F - closed cup
閃點(°C)
125.00 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves