Merck
15287
Sigma-Aldrich
Boc-His(Dnp)-OH
≥98.0% (TLC)
别名:
Nα-Boc-N(im)-2,4-二硝基苯基-L-组氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H19N5O8
CAS号:
分子量:
421.36
Beilstein:
771922
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (TLC)
光學活性
[α]20/D +61±3°, c = 1% in ethyl acetate
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cn(cn1)-c2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H19N5O8/c1-17(2,3)30-16(25)19-12(15(23)24)6-10-8-20(9-18-10)13-5-4-11(21(26)27)7-14(13)22(28)29/h4-5,7-9,12H,6H2,1-3H3,(H,19,25)(H,23,24)/t12-/m0/s1
InChI 密鑰
KPGVUOQMOHGHEW-LBPRGKRZSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3