Merck
152781
Sigma-Aldrich
2,5-二氯苯肼 盐酸盐
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2C6H3NHNH2 · HCl
CAS号:
分子量:
213.49
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
表单
solid
mp
208 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
Cl.NNc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H6Cl2N2.ClH/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)10-9;/h1-3,10H,9H2;1H
InChI key
RQZTURFFWSJCMT-UHFFFAOYSA-N
应用
2,5-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)