Merck
15158
Sigma-Aldrich
Boc-Pen(Mob)-OH
≥98.0% (TLC)
别名:
Boc-S-(4-甲氧苄基)-L-青霉胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H27NO5S
分子量:
369.48
Beilstein:
4238286
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (TLC)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
COc1ccc(CSC(C)(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C18H27NO5S/c1-17(2,3)24-16(22)19-14(15(20)21)18(4,5)25-11-12-7-9-13(23-6)10-8-12/h7-10,14H,11H2,1-6H3,(H,19,22)(H,20,21)/t14-/m1/s1
InChI 密鑰
NEUHEEDQLRFEIM-CQSZACIVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)