化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCC(O)=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(9-10-14(19)20)15(21)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,20)/t13-/m1/s1
InChI 密鑰
CVZUKWBYQQYBTF-CYBMUJFWSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3