Merck
15063
Sigma-Aldrich
Boc-Arg-OH 盐酸盐
≥98.0% (TLC)
别名:
Nα-Boc-L-精氨酸 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H22N4O4 · HCl
CAS号:
分子量:
310.78
Beilstein:
3658939
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥98.0% (TLC)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
Cl.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C11H22N4O4.ClH/c1-11(2,3)19-10(18)15-7(8(16)17)5-4-6-14-9(12)13;/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)(H4,12,13,14);1H/t7-;/m0./s1
InChI key
HDELGKMVZYHPPB-FJXQXJEOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)