Merck
15041
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe(3,4-Cl2)-OH
≥98.0% (TLC)
别名:
Boc-D-3,4-二氯苯丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H17Cl2NO4
分子量:
334.20
Beilstein:
8428163
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥98.0% (TLC)
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(Cl)c(Cl)c1)C(O)=O
InChI
1S/C14H17Cl2NO4/c1-14(2,3)21-13(20)17-11(12(18)19)7-8-4-5-9(15)10(16)6-8/h4-6,11H,7H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-/m1/s1
InChI key
UGZIQCCPEDCGGN-LLVKDONJSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)