Merck
14998
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(2-Me)-OH
≥98.0% (TLC)
别名:
Boc-L-2-甲基苯丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H21NO4
分子量:
279.33
Beilstein:
5381790
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cc1ccccc1C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-7-5-6-8-11(10)9-12(13(17)18)16-14(19)20-15(2,3)4/h5-8,12H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
InChI 密鑰
PCGOCPOJLMLJAR-LBPRGKRZSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)