About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H17F2NO4
CAS号:
分子量:
301.29
Beilstein:
8566144
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0% (TLC)
表单
solid
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(F)c(F)c1)C(O)=O
InChI
1S/C14H17F2NO4/c1-14(2,3)21-13(20)17-11(12(18)19)7-8-4-5-9(15)10(16)6-8/h4-6,11H,7H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-/m0/s1
InChI key
CYAOPVHXASZUDE-NSHDSACASA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3