Merck
14981
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homotrp-OH
≥98.0% (TLC)
别名:
(S)-3-(叔丁氧羰基氨基)-4-(3-吲哚基)丁酸, Nβ-Boc-L-β-高色氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H22N2O4
分子量:
318.37
Beilstein:
8432655
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (TLC)
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C17H22N2O4/c1-17(2,3)23-16(22)19-12(9-15(20)21)8-11-10-18-14-7-5-4-6-13(11)14/h4-7,10,12,18H,8-9H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t12-/m0/s1
InChI 密鑰
TUZZBYOOQVPWSG-LBPRGKRZSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3