About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H25NO5
CAS号:
分子量:
323.38
Beilstein:
8428223
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
产品名称
Boc-β-Homothr(Bzl)-OH, ≥98.0% (TLC)
方案
≥98.0% (TLC)
表单
solid
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
C[C@@H](OCc1ccccc1)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H25NO5/c1-12(22-11-13-8-6-5-7-9-13)14(10-15(19)20)18-16(21)23-17(2,3)4/h5-9,12,14H,10-11H2,1-4H3,(H,18,21)(H,19,20)/t12-,14-/m1/s1
InChI key
FYZBABHQLFFCHH-TZMCWYRMSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3