Merck
14931
Sigma-Aldrich
Boc-(S)-α-(4-氟苄基)-Pro-OH
≥98.0% (HPLC)
别名:
(S)-1-Boc-2-(4-氟苄基)-吡咯烷-2-羧酸, Boc-α-(4-氟苄基)-D-脯氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H22FNO4
分子量:
323.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
产品名称
Boc-(S)-α-(4-氟苄基)-Pro-OH, ≥98.0% (HPLC)
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder or crystals
顏色
white to almost white
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@]1(Cc2ccc(F)cc2)C(O)=O
InChI
1S/C17H22FNO4/c1-16(2,3)23-15(22)19-10-4-9-17(19,14(20)21)11-12-5-7-13(18)8-6-12/h5-8H,4,9-11H2,1-3H3,(H,20,21)/t17-/m0/s1
InChI 密鑰
AWTXCFLBYUGCEW-KRWDZBQOSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.