Merck
14865
Sigma-Aldrich
3-[双(2-羟乙基)氨基]丙烷-三乙氧基硅烷 溶液
technical, ~65% in ethanol
别名:
N-(3-三乙氧基甲硅烷基丙基)二乙醇胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H31NO5Si
CAS号:
分子量:
309.47
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
等级
technical
质量水平
表单
liquid
浓度
~65% in ethanol
SMILES字符串
CCO[Si](CCCN(CCO)CCO)(OCC)OCC
InChI
1S/C13H31NO5Si/c1-4-17-20(18-5-2,19-6-3)13-7-8-14(9-11-15)10-12-16/h15-16H,4-13H2,1-3H3
InChI key
IYAYDWLKTPIEDC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
3-[双(2-羟乙基)氨基] 丙基-三乙氧基硅烷溶液用于纳米多孔二氧化硅 (SBA-15) 的功能化
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
75.0 °F
闪点(°C)
23.9 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Payman Hashemi et al.
Analytica chimica acta, 646(1-2), 1-5 (2009-06-16)
Nanoporous silica (SBA-15) was prepared and functionalized with 3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino] propyl-triethoxysilane (HPTES) to be used as a highly porous fiber coating material for solid-phase microextraction (SPME). The prepared HPTES-SBA-15 particles had a lengthy morphology and a specific surface area of 790