Merck
145815
Sigma-Aldrich
硫酸腺嘌呤
97%
别名:
腺嘌呤 半硫酸盐, 6-氨基嘌呤 半硫酸盐, 腺碱 硫酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C5H5N5 · 1/2H2SO4
CAS号:
分子量:
184.17
Beilstein:
3820263
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
97%
SMILES字符串
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34
InChI
1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
InChI key
LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)