Merck
14565
Sigma-Aldrich
α,ω-双{2-[(3-羧基-1-氧丙基)氨基]乙基}聚乙二醇
Mr 2000
别名:
O,O′-双[2-(琥珀酰氨基)乙基]聚乙二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOOCCH2CH2CONH(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2COOH
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.22
分子量
Mr 2000
水污染物質分類(WGK)
WGK 3