Merck
14529
Sigma-Aldrich
O,O′-二(2-氨基丙基)聚丙二醇-嵌段-聚乙二醇-嵌段-聚丙二醇
Mw 1,900
别名:
Jeffamine® ED-2003
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(NH2)CH2[OCH(CH3)CH2]l(OCH2CH2)m[OCH2CH(CH3)]nNH2
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
产品名称
O,O′-二(2-氨基丙基)聚丙二醇-嵌段-聚乙二醇-嵌段-聚丙二醇, 1,900
质量水平
表单
solid
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
(O,O ′-双(2-氨丙基)聚丙烯乙二醇- 嵌段 -聚乙二醇- 嵌段 -聚丙二醇(聚醚胺 ®ED-2003)是一种功能性低聚物,具有高含量的聚丙二醇 (PEO)。{3}
应用
聚醚胺 ® ED-2003 可用于溶解基于 CdSe 的量子点 (QD)。量子点的功能化使其更容易与蛋白质结合。{2}聚醚胺® ED-2003 可用于原位制备 PEO/二氧化硅膜。{3}
法律信息
Jeffamine is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
In situ fabrication of cross-linked PEO/silica reverse-selective membranes for hydrogen purification
Shao L and Chung T-S
International Journal of Hydrogen Energy, 34, 6492-6504 (2009)