Merck
144460
Sigma-Aldrich
3-甲基-2-羟基喹喔啉
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8N2O
CAS号:
分子量:
160.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
mp
246-248 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1nc2ccccc2nc1O
包裝
塑料瓶包装
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)