Merck
143901
Sigma-Aldrich
二甲基丙二酸二乙酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C(CO2C2H5)2
CAS号:
分子量:
188.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
192 °C (lit.)
密度
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES 字串
CCOC(=O)C(C)(C)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-5-12-7(10)9(3,4)8(11)13-6-2/h5-6H2,1-4H3
InChI 密鑰
UELKSYXXNGHTSE-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Diethyl dimethylmalonate forms adducts with α,α,α′,α′-tetraaryl-1,3-dioxolane-4,5-dimethanol based titanium catalysts.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
159.8 °F - closed cup
閃點(°C)
71 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
TADDOL-Based Titanium Catalysts and Their Adducts: Understanding Asymmetric Catalysis of Diels-Alder Reactions.
Haase C, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(6), 1777-1787 (1995)