Merck
137537
Sigma-Aldrich
十二烷二酸二乙酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5O2C(CH2)10CO2C2H5
CAS号:
分子量:
286.41
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.44 (lit.)
bp
192-193 °C/14 mmHg (lit.)
mp
15 °C (lit.)
密度
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)OCC
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)