Merck
135984
Sigma-Aldrich
5-氯戊酸甲酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl(CH2)4CO2CH3
CAS号:
分子量:
150.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
106-107 °C/38 mmHg (lit.)
密度
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
SMILES 字串
COC(=O)CCCCCl
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-9-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3
InChI 密鑰
JAVHFVJOWIQHII-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Methyl 5-chlorovalerate undergoes gas phase elimination over the temperature range of 419.6–472.1°C and pressure range of 45–108 torr via intimate ion pair type mechanism.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
194.0 °F - closed cup
閃點(°C)
90 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The intimate ion pair mechanism in the maximally inhibited elimination kinetics of methyl 4-chlorobutyrate and methyl 5-chlorovalerate in the gas phase.
Chuchani G, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 18(2), 203-213 (1986)