Merck
129720
Sigma-Aldrich
4-(甲氨基)苯酚 半硫酸盐
98%
别名:
米吐尔
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C7H9NO · 1/2H2SO4
CAS号:
分子量:
172.19
Beilstein:
3919382
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
方案
98%
自燃温度
989 °F
mp
260 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)