Merck
128414
Sigma-Aldrich
4′-氟苯丙酮
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H4C(O)C2H5
CAS号:
分子量:
152.17
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.5059 (lit.)
密度
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
fluoro
ketone
SMILES字符串
CCC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H9FO/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
QIJNVLLXIIPXQT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
4′-Fluoropropiophenone was used in the preparation of 2-(4-fluorophenyl)-3-methylquinoxaline.
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
170.6 °F - closed cup
闪点(°C)
77 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Padmavathy K, et al.
Tetrahedron Letters, 52(4) (2011)