Merck
128112
Sigma-Aldrich
对乙氧基苯乙酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OC6H4CH2CO2H
CAS号:
分子量:
180.20
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
mp
87-90 °C (lit.)
SMILES字符串
CCOc1ccc(CC(O)=O)cc1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)