Merck
128104
Sigma-Aldrich
4-乙氧基水杨酸
97%
别名:
4-乙氧基-2-羟基苯甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2OC6H3(OH)CO2H
CAS号:
分子量:
182.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
153-157 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOc1ccc(C(O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-2-13-6-3-4-7(9(11)12)8(10)5-6/h3-5,10H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
DVZPQHRWOUXUPU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)