Merck
126926
Sigma-Aldrich
N , N , N ′,N'-四甲基-1,3-丙二胺
98%
别名:
TMPDA, 四甲基丙二胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2N(CH2)3N(CH3)2
CAS号:
分子量:
130.23
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
蒸汽压
760 mmHg ( 145 °C)
方案
98%
折射率
n20/D 1.4234 (lit.)
沸点
145-146 °C (lit.)
密度
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CN(C)CCCN(C)C
InChI
1S/C7H18N2/c1-8(2)6-5-7-9(3)4/h5-7H2,1-4H3
InChI key
DMQSHEKGGUOYJS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
可比产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)