Merck
12688
Sigma-Aldrich
Boc-D-Nva-OH
≥98.0% (TLC)
别名:
(R)-2-(叔丁氧羰基氨基)戊酸, Boc-D-正缬氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H19NO4
CAS号:
分子量:
217.26
Beilstein:
5260625
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (TLC)
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-5-6-7(8(12)13)11-9(14)15-10(2,3)4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m1/s1
InChI 密鑰
INWOAUUPYIXDHN-SSDOTTSWSA-N
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)