Merck
124516
Sigma-Aldrich
Girard′s Reagent P
98%
别名:
1-(Carboxymethyl)pyridinium chloride hydrazide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10ClN3O
CAS号:
分子量:
187.63
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
方案
98%
mp
201-203 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
[Cl-].NNC(=O)C[n+]1ccccc1
一般描述
Gives water-soluble derivatives of ketones and ketosteroids.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)