Merck
121630
Sigma-Aldrich
1-环戊烯乙腈
90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C5H7CH2CN
CAS号:
分子量:
107.15
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
90%
折射率
n20/D 1.467 (lit.)
沸点
124 °C/100 mmHg (lit.)
密度
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
N#CCC1=CCCC1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-5-7-3-1-2-4-7/h3H,1-2,4-5H2
InChI key
LEWVRAMNXUWSFL-UHFFFAOYSA-N
其他说明
含有环亚戊基乙腈
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
156.2 °F - closed cup
闪点(°C)
69 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)