Merck
119903
Sigma-Aldrich
6,7-二羟基-4-甲基香豆素
98%
别名:
4-甲基七叶亭
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8O4
CAS号:
分子量:
192.17
Beilstein:
162550
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
274-276 °C (lit.)
λmax
348 nm
SMILES 字串
CC1=CC(=O)Oc2cc(O)c(O)cc12
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
可用作荧光传感器来监控 Suzuki 交叉偶联反应中硼酸的消耗量。使用标准手持长波紫外灯 (365 nm),肉眼可以容易地发现荧光
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Timothy E Barder et al.
Organic letters, 9(1), 137-139 (2006-12-29)
[reaction: see text] Although boronic acids are widely used in metal-catalyzed reactions, it is difficult to assay their consumption. As such, we developed a reversible fluorescent sensor that is activated upon binding a boronic acid. The sensor can be used