蒸汽壓力
40.5 mmHg ( 37.7 °C)
化驗
99%
自燃溫度
583 °F
折射率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
120 °C (lit.)
密度
0.784 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@@H]1CCC[C@H](C)C1
InChI
1S/C8H16/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8+
InChI 密鑰
SGVUHPSBDNVHKL-OCAPTIKFSA-N
一般說明
在存在负载于 SiO2上的铱催化剂存在下,顺-1,3-二甲基环己烷通过二碳烯机理进行开环反应。
應用
顺-1,3-二甲基环己烷用于研究混合烃多层组件的输运和结构相动力学。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
42.8 °F - closed cup
閃點(°C)
6 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Surface-mediated segregation and transport processes in mixed hydrocarbon multilayer assemblies.
Bishop AR, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 104(4), 747-753 (2000)
Ring opening of 1, 2-and 1, 3-dimethylcyclohexane on iridium catalysts.
Do PT, et al.
J. Catal., 238(2), 477-488 (2006)