Merck
11578
Sigma-Aldrich
Boc-4,5-脱氢-Leu-OH 二环己基铵盐
≥96.0% (HPLC)
别名:
(S)-2-(Boc-氨基)-4-甲基-4-戊烯酸 二环己基铵盐, Boc-4,5-脱氢-L-亮氨酸 二环己基铵盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H19NO4·C12H23N
CAS号:
分子量:
410.59
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥96.0% (HPLC)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(=C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C11H19NO4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h11-13H,1-10H2;8H,1,6H2,2-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t;8-/m.0/s1
InChI key
ZRIOKRZSXPPREV-WDBKTSHHSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)