Merck
115428
Sigma-Aldrich
2-甲基-3-硝基苯甲醚
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H3(NO2)OCH3
CAS号:
分子量:
167.16
Beilstein:
2328599
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
99%
表单
solid
mp
54-56 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1cccc(c1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-7(9(10)11)4-3-5-8(6)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
HQCZLEAGIOIIMC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
2-Methyl-3-nitroanisole may be used in chemical synthesis studies.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)