About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H12O2
CAS号:
分子量:
176.21
Beilstein:
2047383
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
solid
沸点
160-162 °C/7 mmHg (lit.)
mp
87-91 °C (lit.)
官能团
ketone
SMILES字符串
COc1cccc2C(=O)CCCc12
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-11-7-3-4-8-9(11)5-2-6-10(8)12/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3
InChI key
BRCPWISABURVIH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
5-Methoxy-1-tetralone is used in the preparation of hydroxy ketone.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)