Merck
106909
Sigma-Aldrich
1-丫啶乙醇
97%
别名:
1-羟乙基氮丙啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H9NO
CAS号:
分子量:
87.12
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
蒸汽密度
3 (vs air)
化驗
97%
自燃溫度
635 °F
包含
1-3% dissolved sodium hydroxide as inhibitor
折射率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
167.9 °C (lit.)
密度
1.088 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCN1CC1
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)