Merck
103314
Sigma-Aldrich
4-氯二苯氯甲烷
97%
别名:
4-氯二苯甲基氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4CH(C6H5)Cl
CAS号:
分子量:
237.12
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.603 (lit.)
bp
159-160 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.239 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
[Contact dermatitis due to p-chlorophenyl phenyl chloromethane (author's transl)].
A Rothe et al.
Dermatologische Monatschrift, 166(6), 389-393 (1980-06-01)