Merck
102563
Sigma-Aldrich
4-萘胺-1-磺酸 钠盐 水合物
别名:
4-氨基-1-萘磺酸 钠盐, 4-氨基-1-萘磺酸钠, 对氨基萘磺酸 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC10H6SO3Na · xH2O
分子量:
245.23 (anhydrous basis)
Beilstein:
3784871
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
mp
280 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Na+].[H]O[H].Nc1ccc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO3S.Na.H2O/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9;;/h1-6H,11H2,(H,12,13,14);;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
PGVZBSXAFZCRTM-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)