Merck
07430
Sigma-Aldrich
2-氯-5-(三氟甲基)苯胺
≥98.0% (GC)
别名:
3-氨基-4-氯三氟甲苯, 6-氯-α,α,α-三氟间甲苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(CF3)NH2
CAS号:
分子量:
195.57
Beilstein:
879910
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
≥98.0% (GC)
折射率
n20/D 1.499 (lit.)
密度
1.428 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Nc1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChI key
VKTTYIXIDXWHKW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
167.0 °F - closed cup
闪点(°C)
75 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)