了解产品标签
GHS合规产品标签
我们的产品标签旨在为客户提供产品的最新完整信息,可随时随地满足您的迫切需求。
我们的标签上包含以下内容:
- 完整的产品名称和说明
- 健康和安全危害信息
- 多种类型产品的对应批次分析数据
- 危害识别标签
- 重要的参考数据、CAS(化学文摘社)编号、化学式
图 1.产品标签
- 货号
- 计量单位
- 产品名称
- 名称后缀
- 产品线品牌
- GHS象形图
- 警示词/H和P类短语
- 流程订单号
- 批号
- 有效日期
- 理化特性
- CAS编号或UFI
- 储存温度
- 矩阵式二维码
- 原产国
- 免责声明
- EUH词条
- 危险诱发物质
- 网站网址
- 活力M标志
- 公司商业名称及地址
我们产品标签的关键组成 |