生物制药产品
Mobius® Breeze微生物反应器
一种2mL的一次性自动灌注细胞培养平台,专为支持温和、适应性且可再现的细胞工艺而设计。
Cellicon™ 灌注解决方案
简单易用的台式系统提高了工艺效率,并提供实时监测和控制以确保可靠性和一致性。
Mobius®一次性生物反应器
智能化、可扩展且简单易用
Mobius®一次性生物反应器是一种可扩展的搅拌罐生物反应器产品组合,通过将软硬件和一次性组件灵活组合在一起来满足分批补料和灌注应用需求。
用于细胞培养的Viresolve®屏障过滤器
您的细胞培养工艺中抵挡病毒污染的最后一道防线。Viresolve®屏障过滤器让您高枕无忧,轻松规避工艺风险。
用于Mobius® 一次性组件的Ultimus® 膜材
Ultimus® 膜是一种创新的一次性生物加工膜,兼具优异的强度和防漏性,可用于 Mobius® 3D 生物工艺袋。细胞小室的接液层可促进健康细胞生长,且不含动物源成分。
生物工艺的Bio4C® 软件套件
Bio4C® ProcessPad软件
一种数据可视化、工艺监测和分析软件平台,助您轻松收集、汇总和分析各种来源的数据。
Bio4C® Orchestrator软件
通过orchestration软件远程监测您的生物工艺。将单独的单元操作连接到中央平台,实现实时的工艺监测和可视化。
Mobius®Power MIX一次性混合系统
市场领先的Mobius® Power MIX一次性混合系统专为高难度的培养基和缓冲液而设计,将成熟的高性能混合技术和易用性结合在一起。
NovaSeptum®GO无菌采样系统
作为行业标杆,NovaSeptum® GO采样系统可实现闭环、无菌、准确和一致的采样,并可根据您的工艺进行完全定制化。
Mobius®Chrom 20系统,用于临床和生产规模的纯化
全自动的一次性色谱系统,可在临床和生产规模下一致、可靠地纯化单克隆抗体、疫苗、血浆和治疗性蛋白。
CoPrime™生产规模层析系统
有了这一独创的专利系统,您不仅可以准确获取无菌样品,而且还可以缩短采样的间隔时间,同时降低产品损失和污染风险。
Cogent®生产规模超滤系统
可准确分离和纯化单克隆抗体、疫苗、血浆和治疗性蛋白,并实现从中试到生产规模的快速扩大化。
配备Smart Flexware®组件的Mobius®FlexReady解决方案
快速配置、高度灵活、预先设计且即时可用
配备 Smart Flexware™ 组件的Mobius® FlexReady解决方案最大限度提高灵活性,只需一套可扩展系统即可在各个规模层级进行层析和切向流过滤之间灵活切换。
Mobius®一次性生物反应器
智能化、可扩展且简单易用
Mobius®一次性生物反应器是一种可扩展的搅拌罐生物反应器产品组合,通过将软硬件和一次性组件灵活组合在一起来满足分批补料和灌注应用需求。
Lynx®连接器
Lynx®Steam-to无菌连接器的独特设计为无菌液路传输提供了经过验证的可靠连接,助您降低风险,提高灵活性。
Mobius® 多柱捕获系统
用于连续闭环捕获层析的全自动一次性解决方案,可实时管理工艺参数。辅以在线稀释功能和直观的软件,它可助您完全掌控批量补料或灌注生物工艺的捕获步骤,适用于容量为50L-2000L的生物反应器。
Eshmuno®CP-FT层析填料
首个阳离子交换树脂,专为采用前沿层析法进行流穿式去除单抗聚集体而设计。
在流穿模式下,Eshmuno® CP-FT层析填料表明,为去除单抗中的聚集物,它所需的树脂和缓冲液的体积相比传统的结合/洗脱CEX填料法减少了10倍。
Eshmuno®CMX混合模式层析填料
高选择性的混合模式层析填料将弱离子交换性能与疏水相互作用结合在一起,为难以纯化的单抗、ADC和融合蛋白提供了一种高选择性方案。
Natrix®Q膜层析
高容量、高通量的强阳离子交换膜层析,适合流穿式去除杂质的作业。
- 优秀的HCP、DNA和病毒去除能力
- 缓冲液和pH的高耐受性
- 高容量 (>10 kg/L)
- 节省缓冲液用量多达80%,并
减少设施的碳足迹
Mobius®Chrom 20系统用于临床和生产规模的纯化
全自动的一次性色谱系统,可在临床和生产规模下一致、可靠地纯化单克隆抗体、疫苗、血浆和治疗性蛋白。
CoPrime™生产规模层析系统
有了这一独创的专利系统,您不仅可以准确获取无菌样品,而且还可以缩短采样的间隔时间,同时降低产品损失和污染风险。
配备Smart Flexware®组件的Mobius®FlexReady解决方案
快速配置、高度灵活、预先设计且即时可用
配备 Smart Flexware™ 组件的Mobius® FlexReady解决方案最大限度提高灵活性,只需一套可扩展系统即可在各个规模层级进行层析和切向流过滤之间灵活切换。
Viresolve®Pro解决方案
您的药物安全性与稳健的病毒安全性息息相关。我们的成熟Viresolve® Pro解决方案兼具高截留率和高生产力,消除您的后顾之忧。
Millistak+®HC Pro深层过滤器
这种独创的全合成深层过滤器可选多种介质等级,过滤清洁稳定,载量提高多达2倍,TOC可萃取物含量低且建议的使用前冲水量降低50%。
Millipak®过滤器
独特的叠片式圆盘过滤器设计可最大程度减少产品滞留量,提高回收率。内置低吸附力的Durapore®滤膜,使得这种过滤器成为关键无菌过滤步骤的理想选择。
带有Ultracel®滤膜的Pellicon®囊式膜包,适合超滤/洗滤应用。
创新的自密封式、无夹具、闭环、一次性设计减少了交叉污染和液体暴露于操作员和环境的风险。
Pellicon® 盒式超滤膜包
行业领先的Pellicon®盒式超滤膜包稳定提供当今高滴度和高粘度疗法所需的高产量和卓越性能,能经受范围广泛的操作压力、温度和苛性清洗条件。
用于细胞培养的Viresolve®屏障过滤器
您的细胞培养工艺中抵挡病毒污染的最后一道防线。Viresolve®屏障过滤器让您高枕无忧,轻松规避工艺风险。
Millipore Express®过滤器
性能、灵活性和速度满足当今和未来生物工艺的无菌要求
Durapore®PVDF过滤器
50多年来,这种市场领先的过滤器始终追求极致的无菌保障、质量和性能;有多种孔径和规格可选,满足您的各种需求。
观看视频
了解Millipore®设计理念以探索我们智能设计、简单易用的产品如何最大限度降低风险并设定行业性能标准。