Merck
生物工艺色谱系统
Mobius® Chrom 20 系统用于临床和工业规模的SU工艺
一次性和可复用性色谱系统是成功分离高价值分子的关键因素。从中试到工业规模,我们的系统提供强大而一致的性能以及您所需的处理灵活性。我们还提供无可比拟的色谱树脂和膜产品组合,这些产品得到了无与伦比的应用和验证的支持。凭借这些全面的产品,我们持续帮助您提高生产率和工艺效率。我们的专家可帮助您找到更符合色谱工艺需求的产品。
了解更多
Mobius® 多柱捕获系统
Mobius® 多柱捕获系统
Mobius®多柱捕获系统是一款全自动一次性解决方案,适用于连续封闭模式运行的捕获色谱。该系统基于色谱柱负荷、补料罐负荷增量及树脂性能监测结果,实时管理工艺参数。再辅以在线稀释功能和直观的软件,这套3柱系统可助您完全掌控批量补料或灌注生物工艺的捕获步骤。Mobius® 多柱捕获系统适用于50 L至2000 L的生物反应器。了解更多有关多柱色谱的信息
Mobius® Chrom 20 系统用于临床和工业规模的SU工艺
Mobius® Chrom系统
Mobius® Chrom系统是一种灵活、全自动的一次性色谱系统,可在临床和生产规模下一致可靠地分离纯化单克隆抗体、疫苗、血浆和治疗性蛋白。创新的一次性流道减少污染风险,让您从容面对任意色谱挑战。系统为50至2,000 L工艺带来了最佳的操作灵活性,流速0.1至 20 L /min,生产规模调节比5:1,并提高了等度和线性梯度准确率。一次性流道设计便于灵活选择功能开启或全关闭模式。
CoPrime®系统是一种全自动系统,用于生物药物制造和cGMP工业规模生产。
CoPrime® 生物色谱系统
CoPrime® 生物色谱系统可实现单克隆抗体、疫苗、血浆和治疗性蛋白的最佳分离和纯化。该系统支持快速的放大,是中试和工业规模的理想选择。此系统基于我们50年的工艺知识和工程技术专长,提供可配置、直观的工业规模纯化解决方案。CoPrime® B 和C 型具有更宽的流速范围和更优的性能,实现了更高的梯度准确性和纯化再现性。CoPrime® C型涵盖了更大的规模,并可从CoPrime™ B直接放大。
相关产品资源
1/2
相关网络研讨会
数字示意图,打开的笔记本电脑,桌面黄色,上有简笔化人体图像,旁边是粉色长方形。
多柱色谱的有效实施
多柱色谱是一种生物工艺技术,多柱串联一起,循环进行洗脱、再生和平衡。
数字示意图,打开的笔记本电脑,桌面黄色,上有简笔化人体图像,旁边是粉色长方形。
用于一次性、强化单克隆抗体纯化的膜色谱解决方案
新型蛋白A亲和膜的优点,作为一次性色谱平台以高生产力强化单抗纯化。
数字示意图,打开的笔记本电脑,桌面黄色,上有简笔化人体图像,旁边是粉色长方形。
一种通过流通式前沿色谱去除单克隆抗体聚集物的新型阳离子交换树脂
用于去除单克隆抗体聚集物的CEX流通前沿色谱以及影响聚集物去除的条件。
数字示意图,打开的笔记本电脑,桌面黄色,上有简笔化人体图像,旁边是粉色长方形。
疫苗纯化用亲和色谱:一种新PD范式
疫苗纯化用定制亲和色谱技术概述