Merck
治疗性抗体先导化合物发现
查找筛选最具潜力的
候选先导化合物所需的工具。
治疗性抗体先导化合物发现涉及靶向疗法抗体候选物的筛选。确定特定靶标后,使用靶分子作为抗原产生抗体。可通过杂交瘤技术、B 细胞克隆和噬菌体展示等方法生成抗体。然后纯化抗体,根据结合抗原的能力进行筛选。对筛选的抗体进行进一步特征鉴定,确定其特异性、亲和力、稳定性和药代动力学特性。从单克隆抗体生成到分离、筛选和先导化合物优化过程,我们提供了无数的平台和试剂,帮助您开展先导化合物发现过程。 
单克隆抗体生产和纯化
技术方面的重大进展让单克隆抗体生产更快速高效。现有三种成熟的抗体发现平台:杂交瘤技术、B细胞克隆和抗体噬菌体展示。我们提供基于不同技术生产单克隆抗体所需的试剂。
我们的抗体分离和纯化解决方案可支持快速高效地制备样品。Amicon®过滤装置MultiScreen®超滤板为研究人员提供了一种快速浓缩、纯化或缓冲液交换抗体样品的有效方法。PureProteome™ Protein A、Protein G 和 Protein A/G 磁珠可从细胞培养上清液样品中高效纯化免疫球蛋白,节省时间并最大限度减少样品损失。我们先进的样品制备技术和丰富的专业知识,可帮助客户快速高效地推进先导化合物发现流程。 
Cartoon illustration depicting yellow cells, each expressing a different antibody clone represented by purple, pink, red, green, and blue antibodies on the cell surface
杂交瘤技术
杂交瘤技术是最受公认的小鼠B细胞永生化技术,彻底革新了单克隆抗体(mAb)发现工作。该技术首先用靶抗原对动物进行免疫,以引发免疫反应并启动B细胞成熟。然后分离B细胞并与骨髓瘤肿瘤细胞融合,以产生杂交瘤。由于每个B细胞都会产生独特的抗体,因此可以使用杂交瘤的单细胞克隆大规模生成单克隆抗体库。然后从培养的杂交瘤细胞上清液中分离或纯化抗体。该技术受到广泛认可,可产生高纯度的特异性抗体。
我们的杂交瘤开发工具旨在简化杂交瘤融合和筛选过程,最大限度提高效率。从融合细胞系到细胞培养基、生长因子和抗生素等,我们为此提供了一系列产品。
相关材料
Loading
相关类别
放大图:利用环形支架上的色谱树脂蛋白质纯化柱,洗脱到15-mL锥形管中
Amicon® 超滤装置
使用Amicon®Ultra超滤管可靠地浓缩和洗滤。
放大图:利用环形支架上的色谱树脂蛋白质纯化柱,洗脱到15-mL锥形管中
纯化柱和树脂
广泛的抗体纯化色谱工具。
MultiScreen®96孔和384孔过滤板
MultiScreen® 96孔超滤板
抗体浓缩和洗滤过滤板。
相关文章
探索我们的产品和服务