全新的白膜包衣方法
Parteck®TA 赋形剂
Parteck® TA(碳酸钙):理想的颗粒特性增强不透明度
二氧化钛被广泛用作固体制剂中的遮光剂和着色剂。随着监管当局的法规发展和种种管制,制剂设计师日益重视为膳食补充剂和医药产品提供不含二氧化钛的解决方案。为片剂覆盖彩色均匀的白色包衣不仅起到美观作用,还有助于改善患者依从性。
Parteck® TA 赋形剂是我们的二氧化钛替代品,既不使用二氧化钛,又可维持美观的白色表面。即便面对复杂的预着色片芯,其独特的形态和粒径分布设计仍能增强不透明度。
这种矿物颜料在应用于速释片剂HPMC和PVA薄膜包衣时表现不俗,从而实现更高的颜料浓度,同时保持较高的加工效率。Parteck® COAT(货号141517)是薄膜包衣剂的理想之选,这种PVA赋形剂的不透明度甚至可超过标准HPMC制剂。
Parteck® TA 既可帮助实现与 TiO2 薄膜包衣相当的遮盖力和白度水平,又丝毫不影响片剂的性能,因而非常适合替代二氧化钛。
Parteck® TA的优势:
- 与天然颜料成分相同的矿物颜料
- GRAS,符合欧洲药典、英国药典和美国药典要求
- 我们的Emprove®文档有助于您开展资质认证、风险评估和工艺优化
- 与 HPMC 和 PVA 薄膜包衣(包括我们的 Parteck®包衣)具有出色的兼容性
- 喷涂液粘度低,加工效率高
- 片剂外观美观均匀
- 定制粒径分布和独特的形态增强不透明度
索取相关信息
如需更多信息或联系我们的销售代表,请填写并提交下表。
*标记字段为必填项。
正在寻求产品剂型重设支持?
立即联系我们的技术专家,详细了解我们出色的应用服务产品:applicationaction-technical@sigmaaldrich.com
相关产品资源
- White paper: Calcium carbonate as a replacement for titanium dioxide in coating: the importance of particle engineering
This white paper highlights how particle engineering supports an optimal performance of calcium carbonate in coating applications, comparing Parteck® TA excipient to the industry benchmark titanium dioxide.